Få mere at vide
Uracil-1,3-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Uracil-1,3-D2 |
| CAS | 20666-60-8 |
| Molekylær formel | C4 D2 H2 N2 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 2,4(1 H,3 H)-Pyrimidinedione-1,3-d2 (9 CI, ACI), Uracil-1,3-d2 (7 CI, 8 CI), 1,3-Dideuteriouracil, 1,3-Dideuterouracil, [1,3-d2]Uracil, Uracil-1,3-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2 H,(H2,5,6,7,8)/i/hD2 |
| SMIL | [2 H]N1C=CC(=O)N([2 H])C1=O |
| IUPAC navn | 1,3-dideuteriopyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.099 |
| Formel vægt | 114.04 g/mol |
| Vis mere |