Beskrivelse
- Skånsom, men grundig rengøring af testsien i et ultralydsbad forlænger deres arbejdsliv
- Skader, der kan opstå under manuel rengøring, undgås
- Hurtig, skånsom og yderst effektiv rengøring
- Universal og kompakt
- Nem at bruge, sparer tid og omkostninger
- Intensiv spredning og afgasning
- Lav vedligeholdelse
- Lang levetid
Tekniske data
Tekniske data
| Stopur | Ja |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Spænding | 110/130 V |
| Kapacitet (metrisk) | 45 L |
| Dybde (metrisk) | 30 cm |
| Elektriske krav | 110 til 130 V, 50/60 Hz |
| Til brug med (applikation) | Rengøring af testsien og slibeværktøj hurtigt og nemt |
| Højde (metrisk) Udvendig | 30 cm |
| Model- | UR 3 |
| Bredde (metrisk) | 50 cm |
| Vis mere |