Få mere at vide
RETSCH UR 3 ultralydsbad
Artikelnummer. 10359827 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Spænding:
110/130 V
220/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spænding unitSize
10359827 220/240 V Hver
11964762 110/130 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10359827 Leverandør RETSCH Leverandørnr. 70.791.0005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rengør testsigter og slibeværktøj hurtigt og nemt. Retsch™ UR 3 ultralydsbade er designet til samtidig rengøring af op til 5 testsier op til 203 mm i diameter.
  • Skånsom, men grundig rengøring af testsien i et ultralydsbad forlænger deres arbejdsliv
  • Skader, der kan opstå under manuel rengøring, undgås
  • Hurtig, skånsom og yderst effektiv rengøring
  • Universal og kompakt
  • Nem at bruge, sparer tid og omkostninger
  • Intensiv spredning og afgasning
  • Lav vedligeholdelse
  • Lang levetid
Tekniske data
Stopur Ja
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 45 L
Dybde (metrisk) 30 cm
Elektriske krav 220 til 240V, 50/60Hz
Til brug med (applikation) Rengøring af testsien og slibeværktøj hurtigt og nemt
Højde (metrisk) Udvendig 30 cm
Model- UR 3
Bredde (metrisk) 50 cm
Bredde (metrisk) Tank 50 cm