Tekniske data
| Stopur | Ja |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Spænding | 230 V |
| Kapacitet (metrisk) | 42 L |
| Elektriske krav | 230V, 50/60Hz |
| Til brug med (applikation) | Rengøring af testsien og slibeværktøj hurtigt og nemt |
| Højde (metrisk) Udvendig | 20 cm |
| Model- | UR 2 |