missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ uPSEM 792 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18769956
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18769956 25 mg
18716156 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18769956 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6865/25

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Highly potent PSAM4-GlyR and PSAM4-5-HT3 chimeric ion channel agonist; brain-penetrant

uPSEM 792 hydrochloride is a ultrapotent PSEM (uPSEM) agonist for PSAM4-GlyR and PSAM4-5HT3 (Ki = 0.7 nM for PSAM4-GlyR and <10 nM for PSAM4-5HT3). Exhibits >10,000-fold agonist selectivity for PSAM4-GlyR over α7-GlyR, α7-5HT3, and 5HT3-R, and 230-fold selectivity over α4β2 nAChR. Also weak partial agonist (∽10 %) at α4β2 nAChR. Retains the potency of varenicline (Cat.No. 3754) for PSAM4-GlyR with enhanced chemogenetic selectivity. Does not act as a substrate for P-glycoprotein pumps. Silences neurons in vivo. Brain-penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-7,8,9,10-tetrahydro-1 H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxalin-2(6 H)-one hydrochloride
CAS 2341841-08-3
Mængde 25 mg
Mål Pharmacologically Selective Effector Molecules/PSEM
Molekylær formel C14H15N3O.HCl
Formel vægt 277.75
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.