Beskrivelse
To modeller tilgængelige for at passe til dine opbevaringsbehov og laboratoriespecifikationer
Resultat:
- Liebherrs køleekspertise sikrer, at 2-trins kølesystemet er velafbalanceret og har en række tryk- og temperaturstyringer for at sikre en pålidelig og langsigtet ydeevne. Vandkølede versioner er tilgængelige for at undgå lokal varmeafgivelse
- Multikammerdørpakningen reducerer både energiforbruget og kondensen omkring døren
Bæredygtighed:
- Liebherr ULT-frysere bruger kun naturlige kølemidler, der er i overensstemmelse med EU's F-Gas-direktiv og andre bæredygtighedsstandarder.
- Liebherr ULT-fryserne har in-situ opskummet polyurethanisolering forbedret med VIP-paneler af høj kvalitet for maksimal energieffektivitet, lav varmeemission og fremragende temperaturstabilitet
Brugerfordele:
- Rent og attraktivt hvidt udvendigt design
- 3 hylder i rustfrit stål, højdejusterbare i intervaller på 24 mm, tilpasser sig alle opbevaringskonfigurationer og giver optimal udnyttelse af kammervolumen
- Brugervenlige, intuitive kontroller inklusive omfattende alarm- og sikkerhedsfunktioner for ekstra ro i sindet. 3-trins alarm- og overvågningssystem
- Nem døråbning med opvarmet overtryksventil og kraftigt dørhåndtag i helmetal
- Bredt temperaturområde -40°C til -86°C for større fleksibilitet til at dække en række brugerbehov
- Aftageligt enhedsdæksel giver nem adgang til det vaskbare kondensfilter for nem vedligeholdelse
- Drypbakke i rustfrit stål, der er indbygget i enhedsdækslet, fanger vand fra kammeret, hvilket gør denne del af afrimningen og rengøringen meget nemmere.
- Støjsvag drift og lav varmeemission for den største placeringsfleksibilitet. 47 dB(A) lydeffektniveau.
- Smart batteristyring sikrer, at batteriet altid er opladet og garanterer dermed datalagring og alarmfunktion i tilfælde af strømsvigt.
Dataeksport/overvågning:
- USB-port til eksport af temperaturdata.
- Grænseflader til ekstern temperaturovervågning såsom Liebherrs innovative SmartMonitoring: Liebherr-hostet cloud-lagring for maksimal datasikkerhed, webbaseret og tilgængelig fra ethvert sted i hele verden, brugervenligt kontrolpanel med et væld af nyttige ekstrafunktioner, udviklet og vedligeholdt af Liebherrs interne softwareudviklingsteam.
- 2 x 28 mm adgangsporte til ekstern overvågning, placeret øverst og nederst på bagsiden af kammeret for at tillade nem sondeplacering.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | ULT-fryser |
| Kapacitet (engelsk) | 24,7 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 700 l |
| Temperaturområde | -40 °C til -86 °C |
| Temperaturopløsning | 0,1 °C |
| Temperaturstabilitet | ±3,0 °C |
| Antal døre | 1 (2 rum) |
| Indre døre | 2 |
| Hængsel Side | Højrehængslet |
| Skabsmateriale | Epoxy-emaljeret stål |
| Vis mere |