Få mere at vide
Fisherbrand™ Opretstående ULT fryser skydebakkestativer
Artikelnummer. 15789559 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
12 kasser (2 tommer)
15 (2 tommer) kasser
15 (3 tommer) kasser
16 (2 tommer) kasser
20 (2 tommer) kasser
25 (2 tommer) kasser
28 (2 tommer) kasser
Dimensioner (L x B x H):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15789559 20 (2 tommer) kasser 559 x 140 x 280 mm Hver
15709569 15 (3 tommer) kasser 679 x 140 x 241 mm Hver
15719569 20 (2 tommer) kasser 679 x 140 x 225 mm Hver
15729569 25 (2 tommer) kasser 675 x 140 x 280 mm Hver
15759559 12 kasser (2 tommer) 419 x 140 x 225 mm Hver
15769559 15 (2 tommer) kasser 419 x 140 x 280 mm Hver
15779559 16 (2 tommer) kasser 559 x 140 x 225 mm Hver
15799559 28 (2 tommer) kasser 559 x 140 x 391 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15789559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.49 DKK
    791.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 134.19 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand lagerstyringsstativer er ideelle til al køleopbevaring. De passer til alle standardtyper af opretstående ULT frysere.
  • Holder standard kryobokse
  • Fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet
  • Skydebakker giver mere fleksibilitet og nem adgang til kasserne
Tekniske data
Holder 20 (2 tommer) kasser
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Standard 2 tommer. Kryobokse
Til brug med (udstyr) Opretstående ULT Fryser
Dimensioner (L x B x H) 559 x 140 x 280 mm
Produkttype Glidende bakkestativ