Få mere at vide
Fisherbrand™ Opretstående ULT fryser skydebakkestativer
Artikelnummer. 15759559 Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
12 kasser (2 tommer)
15 (2 tommer) kasser
15 (3 tommer) kasser
16 (2 tommer) kasser
20 (2 tommer) kasser
25 (2 tommer) kasser
28 (2 tommer) kasser
Dimensioner (L x B x H):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15759559
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand lagerstyringsstativer er ideelle til al køleopbevaring. De passer til alle standardtyper af opretstående ULT frysere.
  • Holder standard kryobokse
  • Fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet
  • Skydebakker giver mere fleksibilitet og nem adgang til kasserne
Tekniske data
Produkttype Glidende bakkestativ
Holder 12 kasser (2 tommer)
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Standard 2 tommer. Kryobokse
Til brug med (udstyr) Opretstående ULT Fryser
Dimensioner (L x B x H) 419 x 140 x 225 mm