Få mere at vide
Fisherbrand™ Opretstående ULT frysestativer til Microtiter Plader
Artikelnummer. 15729559 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Holder:
Plader med låg (84)
Plader med låg (96)
Tallerkener med låg (70)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
15729559 Tallerkener med låg (70) Hver
15739559 Plader med låg (84) Hver
15749559 Plader med låg (96) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15729559
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand lagerstyringsstativer til 96-brønds og 384-brønds mikrotiterplader. De passer til alle standardtyper af opretstående ULT frysere.
  • Plader op til 96 tallerkener med låg eller 120 tallerkener uden låg
  • Fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet
  • Sideåbning med håndtag på fronten for nem pladehentning.
Tekniske data
Holder Tallerkener med låg (70)
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) 96/384-Nå Microtiter Plader
Til brug med (udstyr) Opretstående ULT Fryser
Dimensioner (L x B x H) 466 x 233 x140 mm
Produkttype Side Access Fryserstativ