Få mere at vide
Fisherbrand™ Opretstående ULT frysestativer
Artikelnummer. 15789539 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
12 (3 tommer) kasser
12 kasser (2 tommer)
15 (2 tommer) kasser
16 (2 tommer) kasser
20 (2 tommer) kasser
24 (2 tommer) kasser
25 (2 tommer) kasser
8 (100 mm) kasser
9 (2 tommer) kasser
Æsker (2 eller 3 tommer)
Dimensioner (L x B x H):
415 x 140 x 168 mm
415 x 140 x 225 mm
415 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 205 mm
550 x 140 x 225 mm
550 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 321 mm
550 x 143 x 315 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 280 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15789539 20 (2 tommer) kasser 550 x 140 x 280 mm Hver
15709549 20 (2 tommer) kasser 679 x 140 x 225 mm Hver
15719539 9 (2 tommer) kasser 415 x 140 x 168 mm Hver
15719549 25 (2 tommer) kasser 679 x 140 x 280 mm Hver
15729539 12 kasser (2 tommer) 415 x 140 x 225 mm Hver
15739539 15 (2 tommer) kasser 415 x 140 x 280 mm Hver
15749539 Æsker (2 eller 3 tommer) 550 x 143 x 315 mm Hver
15759539 8 (100 mm) kasser 550 x 140 x 205 mm Hver
15769539 12 (3 tommer) kasser 679 x 140 x 280 mm Hver
15779539 16 (2 tommer) kasser 550 x 140 x 225 mm Hver
15799539 24 (2 tommer) kasser 550 x 140 x 321 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15789539
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand lagerstyringsstativer er ideelle til al køleopbevaring. De passer til alle standardtyper af opretstående ULT frysere.
  • Holder standard kryobokse
  • Fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet
  • Sideåbning med håndtag på fronten for nem kassehentning.
Tekniske data
Holder 20 (2 tommer) kasser
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Standard 2 tommer. Kryobokse
Til brug med (udstyr) Opretstående ULT Fryser
Dimensioner (L x B x H) 550 x 140 x 280 mm
Produkttype Side Access Fryserstativ