Få mere at vide
Fisherbrand™ Opretstående ULT frysestativer
Artikelnummer. 15749539 Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
12 (3 tommer) kasser
12 kasser (2 tommer)
15 (2 tommer) kasser
16 (2 tommer) kasser
20 (2 tommer) kasser
24 (2 tommer) kasser
25 (2 tommer) kasser
8 (100 mm) kasser
9 (2 tommer) kasser
Æsker (2 eller 3 tommer)
Dimensioner (L x B x H):
415 x 140 x 168 mm
415 x 140 x 225 mm
415 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 205 mm
550 x 140 x 225 mm
550 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 321 mm
550 x 143 x 315 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 280 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15749539
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand lagerstyringsstativer er ideelle til al køleopbevaring. De passer til alle standardtyper af opretstående ULT frysere.
  • Holder standard kryobokse
  • Fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet
  • Sideåbning med håndtag på fronten for nem kassehentning.
Tekniske data
Produkttype Side Access Fryserstativ
Holder Æsker (2 eller 3 tommer)
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) 2 tommer eller 3 tommer kryobokse
Til brug med (udstyr) Opretstående ULT Fryser
Dimensioner (L x B x H) 550 x 143 x 315 mm