Få mere at vide
Fisherbrand™ Opretstående ULT frysestativer
Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
12 (3 tommer) kasser
12 kasser (2 tommer)
15 (2 tommer) kasser
16 (2 tommer) kasser
20 (2 tommer) kasser
24 (2 tommer) kasser
25 (2 tommer) kasser
8 (100 mm) kasser
9 (2 tommer) kasser
Æsker (2 eller 3 tommer)
Dimensioner (L x B x H):
415 x 140 x 168 mm
415 x 140 x 225 mm
415 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 205 mm
550 x 140 x 225 mm
550 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 321 mm
550 x 143 x 315 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 280 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Side Access Fryserstativ |
| Holder | 9 (2 tommer) kasser |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Standard 2 tommer. Kryobokse |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående ULT Fryser |
| Dimensioner (L x B x H) | 415 x 140 x 168 mm |