Få mere at vide
Fisherbrand™ Opretstående ULT fryser skuffestativer til centrifugerør
Artikelnummer. p-7138514 Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
Koniske rør (160 x 15 ml)
Koniske rør (78 x 50 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15709559
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand lagerstyringsstativer er ideelle til al køleopbevaring. Giv et ideelt alternativ til opbevaring af store mængder prøver i 15 mL eller 50 mL centrifugerør.
  • Til 15 mL eller 50 mL centrifugerør
  • 2 skuffer, rummer mellem 78 og 160 rør
  • Fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet
Tekniske data
Produkttype Skuffestativ
Holder Koniske rør (78 x 50 ml)
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) 50 ml koniske rør
Til brug med (udstyr) Opretstående ULT Fryser
Dimensioner (L x B x H) 559 x 252 x 140 mm