Få mere at vide
Fisherbrand™ Opretstående ULT fryser skuffestativer til centrifugerør
Product Code. 15799549 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Holder:
Koniske rør (160 x 15 ml)
Koniske rør (78 x 50 ml)
Unit Size:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Holder Unit Size
15799549 Koniske rør (160 x 15 ml) Hver
15709559 Koniske rør (78 x 50 ml) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15799549
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
View all promotions
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
Fisherbrand lagerstyringsstativer er ideelle til al køleopbevaring. Giv et ideelt alternativ til opbevaring af store mængder prøver i 15 mL eller 50 mL centrifugerør.
  • Til 15 mL eller 50 mL centrifugerør
  • 2 skuffer, rummer mellem 78 og 160 rør
  • Fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet
Specifications
Holder Koniske rør (160 x 15 ml)
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) 15 ml koniske rør
Til brug med (udstyr) Opretstående ULT Fryser
Dimensioner (L x B x H) 559 x 252 x 140 mm
Produkttype Skuffestativ