Få mere at vide
Fisherbrand™ Opretstående ULT fryser skuffestativer til centrifugerør
Artikelnummer. 15709559 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
Koniske rør (160 x 15 ml)
Koniske rør (78 x 50 ml)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
15709559 Koniske rør (78 x 50 ml) -
15799549 Koniske rør (160 x 15 ml) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15709559
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand lagerstyringsstativer er ideelle til al køleopbevaring. Giv et ideelt alternativ til opbevaring af store mængder prøver i 15 mL eller 50 mL centrifugerør.
  • Til 15 mL eller 50 mL centrifugerør
  • 2 skuffer, rummer mellem 78 og 160 rør
  • Fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet
Tekniske data
Holder Koniske rør (78 x 50 ml)
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) 50 ml koniske rør
Til brug med (udstyr) Opretstående ULT Fryser
Længde (metrisk) 559 mm
Produkttype Skuffestativ
Højde (metrisk) 252 mm
Bredde (metrisk) 140 mm