Få mere at vide
Fisherbrand™ Opretstående ULT fryser skuffestativer
Artikelnummer. p-7138513 Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
12 kasser (2 tommer)
15 (2 tommer) kasser
16 (2 tommer) kasser
20 (2 tommer) kasser
24 (2 tommer) kasser
9 (2 tommer) kasser
Dimensioner (L x B x H):
419 x 181 x 140 mm
419 x 240 x 140 mm
419 x 300 x 140 mm
559 x 240 x 140 mm
559 x 300 x 140 mm
559 x 359 x 140 mm
679 x 240 x 140 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15729549
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand lagerstyringsstativer er ideelle til al køleopbevaring. De passer til alle standardtyper af opretstående ULT frysere.
  • Holder standard kryobokse
  • Skuffer giver nem adgang til kasserne
  • Fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet
Tekniske data
Produkttype Skuffestativ
Holder 9 (2 tommer) kasser
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Standard 2 tommer. Kryobokse
Til brug med (udstyr) Opretstående ULT Fryser
Dimensioner (L x B x H) 419 x 181 x 140 mm