Tekniske data
| Holder | 20 (2 tommer) kasser |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (applikation) | Standard 2 tommer. Kryobokse |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående ULT Fryser |
| Dimensioner (L x B x H) | 679 x 240 x 140 mm |
| Produkttype | Skuffestativ |