Få mere at vide
Fisherbrand™ Opretstående ULT fryser skuffestativer
Artikelnummer. 15769549 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
12 kasser (2 tommer)
15 (2 tommer) kasser
16 (2 tommer) kasser
20 (2 tommer) kasser
24 (2 tommer) kasser
9 (2 tommer) kasser
Dimensioner (L x B x H):
419 x 181 x 140 mm
419 x 240 x 140 mm
419 x 300 x 140 mm
559 x 240 x 140 mm
559 x 300 x 140 mm
559 x 359 x 140 mm
679 x 240 x 140 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15769549 20 (2 tommer) kasser 559 x 300 x 140 mm Hver
15729549 9 (2 tommer) kasser 419 x 181 x 140 mm Hver
15739549 12 kasser (2 tommer) 419 x 240 x 140 mm Hver
15749549 15 (2 tommer) kasser 419 x 300 x 140 mm Hver
15759549 16 (2 tommer) kasser 559 x 240 x 140 mm Hver
15779549 24 (2 tommer) kasser 559 x 359 x 140 mm Hver
15789549 20 (2 tommer) kasser 679 x 240 x 140 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15769549
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    941.00 DKK
    853.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 87.79 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand lagerstyringsstativer er ideelle til al køleopbevaring. De passer til alle standardtyper af opretstående ULT frysere.
  • Holder standard kryobokse
  • Skuffer giver nem adgang til kasserne
  • Fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet
Tekniske data
Holder 20 (2 tommer) kasser
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Standard 2 tommer. Kryobokse
Til brug med (udstyr) Opretstående ULT Fryser
Dimensioner (L x B x H) 559 x 300 x 140 mm
Produkttype Skuffestativ