Få mere at vide
Fisherbrand™ Opretstående ULT Fryser Skuffestativ til Microtiter Plader
Artikelnummer. 15719559 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
Plader med låg (72)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
15719559 Plader med låg (72) Hver
1 options
Artikelnummer. 15719559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.00 DKK
    894.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 87.68 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand lagerstyringsstativ til 96-brønds og 384-brønds mikrotiterplader. Passer til alle standardtyper af opretstående ULT frysere.
  • 4 skuffer
  • Plads til 72 tallerkener med låg eller 96 tallerkener uden låg
  • Fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet
Tekniske data
Holder Plader med låg (72)
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) 96/384-Nå Microtiter Plader
Til brug med (udstyr) Opretstående ULT Fryser
Dimensioner (L x B x H) 547 x 247 x 138mm
Produkttype Skuffestativ