Beskrivelse
- Opretstående apotekskøleskab, indadgribende i 1 sektion, DIN 13277-kompatibel
- Temperaturen indstillet til 5 °C, hvid yderside, kommerciel kvalitet støbt polystyrol-interiør, ventilatorassisteret køling
- Kølemiddel R 600a, forbindelsesvurdering 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, ultra-effektiv
- Digital controller med 2,4'' berørings- og swipe-farveskærm og 0,1 °C opløsning, tastaturlås med adgangskode
- Tilslutningsmuligheder: Integreret LAN/WLAN-grænseflade og integreret datalogger med USB-port
- Adgangsport til ekstern temperatursonde, ekstra sikkerhedstermostat
- Avancerede optiske alarmer og alarmhistorik med min/max temperaturer, varighed osv.
- Indvendig belysning: lodret LED på venstre væg
- Elektronisk dørlås med fjernbetjening, vendbare hængsler, selvlukkende dør med
- 5-årig udvidet garanti er tilgængelig i udvalgte lande
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Apotekskøleskab |
| Kapacitet (metrisk) | 420 l |
| Temperaturområde | 5 °C |
| Temperatursensor | PT1000 |
| Kølemiddel | R 600a |
| Dør stil | Selvlukkende glas |
| Antal døre | 1 |
| Hylder | 5 |
| Skabsmateriale | Ridsefast malet stål |
| Udvendig finish | Hvid pulverlakeret |
| Vis mere |