Få mere at vide
Liebherr™ Opretstående apotekskøleskab med hylder
Sikker, nøjagtig og ultra energieffektiv køleskabsopbevaring af temperaturfølsomme apoteksprodukter Liebherr™ Apotek køleskab er fuldt udstyret til apotek applikationer med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på.
Brand: Liebherr™ HMFVH5501
22984.94 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
- Opretstående apotekskøleskab, rækkevidde, 1 sektion, DIN 13277 kompatibel
- Temperatur indstillet til 5 °C, hvidt udvendigt, indvendigt støbt polystyrol i kommerciel kvalitet, ventilatorstøttet køling
- Kølemiddel R 600a, tilslutningsevne 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, ultraeffektiv
- Digital controller med 2,4 tommer touch- og swipe-farveskærm og 0,1 C °opløsning, tastaturlås med adgangskode
- Tilslutningsmuligheder: Integreret LAN/WLAN-grænseflade og integreret datalogger med USB-port
- Adgangsport til ekstern temperatursonde, ekstra sikkerhedstermostat
- Avancerede optiske alarmer og alarmhistorik med min/max temperaturer, varighed osv.
- Indvendig belysning: lodret LED på venstre væg
- Elektronisk dørlås med fjernbetjening, vendbare hængsler, selvlukkende dør med
Tekniske data
Apotekskøleskab | |
5 °C | |
R 600a | |
1 | |
Ridsefast malet stål | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
2,4 tommer berøring og stryg farveskærm i dør | |
Hvid | |
1 x 10 mm dia. | |
HMFvh 5501 | |
CFC-fri | |
CEE 7/7 | |
1, enkeltfaset |
558 L | |
PT1000 | |
Solid vendbar selvlukkende dør med lås | |
4 | |
Hvid pulverlakeret | |
kabinet | |
Front med bremse (100 mm dia.) | |
Vedligeholdelsesfattig bagvæg | |
Slukket cyklus | |
SmartCoolingHub | |
2,0 A | |
220/240 V |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Equipment End of Year Sale
Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.Promo Code: 24121Expires: 2025-12-20
New Offer Save Up to 50%