Få mere at vide
Liebherr™ Opretstående apotekskøleskab med hylder
Sikker, nøjagtig og ultra energieffektiv køleskabsopbevaring af temperaturfølsomme apoteksprodukter Liebherr™ Apotek køleskab er fuldt udstyret til apotek applikationer med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på.
Brand:  Liebherr™ HMFVH5511
24844.13 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17808306
  • 29625.00 DKK / Hver
Equipment End of Year Sale
Brug rabatkode 24121 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Opretstående apotekskøleskab, rækkevidde, 1 sektion, DIN 13277 kompatibel
  • Temperatur indstillet til 5 °C, hvidt udvendigt, indvendigt støbt polystyrol i kommerciel kvalitet, ventilatorstøttet køling
  • Kølemiddel R 600a, tilslutningsevne 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, ultraeffektiv
  • Digital controller med 2,4 tommer touch- og swipe-farveskærm og 0,1 C °opløsning, tastaturlås med adgangskode
  • Tilslutningsmuligheder: Integreret LAN/WLAN-grænseflade og integreret datalogger med USB-port
  • Adgangsport til ekstern temperatursonde, ekstra sikkerhedstermostat
  • Avancerede optiske alarmer og alarmhistorik med min/max temperaturer, varighed osv.
  • Indvendig belysning: lodret LED på venstre væg
  • Elektronisk dørlås med fjernbetjening, vendbare hængsler, selvlukkende dør med
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Brochures
Certifikater
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Don't miss our end-of-year sale: save up to 50% on premium lab equipment and instruments.
    Promo Code: 24121
    Expires2025-12-20
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Liebherr™ Opretstående apotekskøleskab med hylder > Kapacitet (metrisk): 558 L