Få mere at vide
Liebherr™ Opretstående apotekskøleskab med skuffer
Artikelnummer. 17898296 Shop alle Liebherr Appliances produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
420 l
558 l
Dør stil:
Selvlukkende glas
Solid vendbar selvlukkende dør med lås
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dør stil
17898296 558 l Selvlukkende glas
17848306 420 l Selvlukkende glas
17838306 558 l Solid vendbar selvlukkende dør med lås
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17898296 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. HMFVH5511H63
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
For sikker, nøjagtig og ultra energieffektiv opbevaring af temperaturfølsomme apoteksprodukter i køleskabet Liebherr™ Apotek Køleskab med organizer skuffer er fuldt udstyret til apotek applikationer med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på.
  • Opretstående apotekskøleskab, rækkevidde, 1-sektion, DIN 13277 kompatibel
  • Temperatur indstillet til +5 °C, hvidt udvendigt, indvendigt støbt polystyrol i kommerciel kvalitet, ventilatorstøttet køling
  • Fleksibelt organizer-skuffesystem for optimalt vareoverblik
  • Ultraeffektivt energiforbrug
  • Kølemiddel R 600a, tilslutningsevne 2,0 A, 220-240V/50/1-faset
  • Digital controller med 2,4 tommer touch& swipe-farveskærm og °0,1 C opløsning, adgangskode-tastaturlås, antimikrobielt håndtag
  • Tilslutningsmuligheder: Integreret LAN/WLAN-grænseflade og integreret datalogger med USB-port
  • Adgangsport til ekstern temperatursonde, ekstra sikkerhedstermostat
  • Avancerede optiske alarmer og alarmhistorik med min/max temperaturer, varighed osv.
  • Indvendig belysning (køleskab: lodret LED på venstre sidevæg, fryser: LED på forsiden øverst udenpå)
  • Elektronisk dørlås med fjernbetjening, vendbare hængsler, selvlukkende dør med 90° opholdsstilling
Tekniske data
Type Apotekskøleskab
Kapacitet (metrisk) 558 l
Temperaturområde 5 °C
Temperatursensor PT1000
Kølemiddel R 600a
Dør stil Selvlukkende glas
Antal døre 1
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Udvendig finish Hvid pulverlakeret
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil kabinet
Vise 2,4 tommer Berørings- og swipe-farveskærm i døren
Hjul Front med bremse (100 mm dia.)
Farve Hvid
Kondensator type Vedligeholdelsesfattig bagvæg
Havne 1 x 10 mm dia.
garanti 1 års reservedele og arbejde
Afrimning Slukket cyklus
Model- HMFvh 5511 H63
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Kompressor CFC-fri
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Fase 1, enkeltfaset