Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sikker, præcis og ultra energieffektiv køleskabsopbevaring. Liebherr™ laboratoriekøleskab er designet til generelle formål med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på.
Opretstående laboratoriekøleskab til almindelig opbevaring, nemt adgang, 1 sektion
Temperaturområde 3 °C til 16 °C, ±3 °C temperaturstabilitet testet til EN60068-3
Hvidt udvendigt, indvendigt støbt polystyrol i kommerciel kvalitet, ventilatorstøttet køling
Kølemiddel R 600a, tilslutningsevne 2,0 A, 220-240V/50/1-faset
Multifunktionel digital controller med skærm i høj opløsning og tilslutningsmuligheder
Dørlås, vendbare hængsler, antimikrobielt håndtag
5-årig udvidet garanti er tilgængelig i udvalgte lande
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.