Få mere at vide
Liebherr™ Opretstående laboratoriekøleskab med grænseflade
Artikelnummer. p-200006741
Kapacitet (metrisk):
394 l
558 l
Artikelnummer. 17868306
Brand: Liebherr™ SRFvh 4001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sikker, præcis og ultra energieffektiv køleskabsopbevaring til temperaturfølsomme produkter. Liebherr™ opretstående laboratoriekøleskab er fuldt udstyret til laboratorieanvendelser med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på.
  • Opretstående laboratoriekøleskab, nem adgang, 1 sektion
  • Temperaturområde +3 til +16°C, +/- 2°C temperaturstabilitet testet til EN60068-3
  • Hvidt udvendigt, indvendigt støbt polystyrol i kommerciel kvalitet, ventilator-assisteret køling
  • Kølemiddel R 600a, tilslutningsevne 2,0 A, 220-240V/50/1-faset
  • Digital controller med 2,4 in. berørings- og swipe-farveskærm og 0,1°C opløsning, tastaturlås med adgangskode
  • Tilslutningsmuligheder: Integreret LAN/WLAN-grænseflade og integreret datalogger med USB-port
  • Adgangsport til ekstern temperatursonde, ekstra sikkerhedstermostat
  • Alarmhistorik med min./maks. temperaturer, varighed mm.
  • Indvendig belysning (køleskab: lodret LED på venstre sidevæg, fryser: LED på forsiden øverst udenpå)
  • Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende dør med 90°dvaleposition, antimikrobielt håndtag
  • Forhjul med bremse
Tekniske data
Type Laboratoriekøleskab
Kapacitet (metrisk) 394 l
Temperaturområde 3 °C til 16 °C
Temperatursensor PT1000
Temperatur (setpunkt) +5 °C
Temperaturstabilitet ±3 K
Kølemiddel R 600a
Dør stil Solid vendbar selvlukkende dør med lås
Antal døre 1
Hylder 5
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Udvendig finish Hvid pulverlakeret
Indre Støbt polystyrol i kommerciel kvalitet
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil kabinet
Vise 2,4 tommer Berørings- og swipe-farveskærm i døren
Hjul Valgfri (80 til 100 mm dia.)
Farve Hvid
Kondensator type Vedligeholdelsesfattig bagvæg
Til brug med (applikation) Opbevaring af temperaturfølsomme produkter
Havne 1 x 10 mm dia.
Produktlinje Videnskabelig perfektion
garanti 2 år Dele og arbejdskraft
Afrimning Slukket cyklus
Model- SRFvh 4001
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Smart View-kompatibilitet Ja
Kompressor CFC-fri
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Watt 120 W
Energiforbrug 172 kWh/år