Få mere at vide
Liebherr™ Opretstående laboratoriekøleskab med grænseflade
Artikelnummer. 17868306
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
394 l
558 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17868306 394 l
17878306 558 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17868306 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. SRFvh 4001
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sikker, præcis og ultra energieffektiv køleskabsopbevaring til temperaturfølsomme produkter. Liebherr™ opretstående laboratoriekøleskab er fuldt udstyret til laboratorieanvendelser med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på.
  • Opretstående laboratoriekøleskab, nem adgang, 1 sektion
  • Temperaturområde 3 °C til 16 °C, ±2 °C temperaturstabilitet testet til EN60068-3
  • Hvidt udvendigt, indvendigt støbt polystyrol i kommerciel kvalitet, ventilator-assisteret køling
  • Kølemiddel R 600a, tilslutningsevne 2,0 A, 220-240V/50/1-faset
  • Digital controller med 2,4'' berørings- og swipe-farveskærm og 0,1 °C opløsning, tastaturlås med adgangskode
  • Tilslutningsmuligheder: Integreret LAN/WLAN-grænseflade og integreret datalogger med USB-port
  • Adgangsport til ekstern temperatursonde, ekstra sikkerhedstermostat
  • Alarmhistorik med min./maks. temperaturer, varighed mm.
  • Indvendig belysning (køleskab: lodret LED på venstre væg, fryser: LED på forsiden og øverst udenfor)
  • Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende dør med 90° dvaleposition, antimikrobielt håndtag
  • Forhjul med bremse
  • 5-årig udvidet garanti er tilgængelig i udvalgte lande
Tekniske data
Type Laboratoriekøleskab
Kapacitet (metrisk) 394 l
Temperaturområde 3 °C til 16 °C
Temperatursensor PT1000
Temperatur (setpunkt) +5 °C
Temperaturstabilitet ±3 K
Kølemiddel R 600a
Dør stil Solid vendbar selvlukkende dør med lås
Antal døre 1
Hylder 5
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Udvendig finish Hvid pulverlakeret
Indre Støbt polystyrol i kommerciel kvalitet
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil kabinet
Vise 2,4 tommer Berørings- og swipe-farveskærm i døren
Hjul Valgfri (80 til 100 mm dia.)
Farve Hvid
Kondensator type Vedligeholdelsesfattig bagvæg
Til brug med (applikation) Opbevaring af temperaturfølsomme produkter
Havne 1 x 10 mm dia.
Produktlinje Videnskabelig perfektion
garanti 2 års reservedele og arbejdskraft, 5 år valgfri udvidet garanti
Afrimning Slukket cyklus
Model- SRFvh 4001
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Smart View-kompatibilitet Ja
Kompressor CFC-fri
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Watt 120 W
Energiforbrug 172 kWh/år