Få mere at vide
Liebherr™ Opretstående laboratoriefryser med hylder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200006737 Shop alle Liebherr produkter
Kapacitet (metrisk):
316 l
499 l
Artikelnummer. 17809116
Brand: Liebherr™ SFFsg 4001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sikker, præcis og ultra energieffektiv fryseropbevaring. Liebherr™ laboratoriefryser er designet til generelle formål med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på.
  • Opretstående laboratoriefryser, nem adgang, 1 sektion
  • Temperaturområde -9 til -35°C, +/- 5°C temperaturstabilitet testet i henhold til EN60068-3
  • SmartFrost statisk køling, manuel afrimning
  • Justerbare hylder, hvidt ydre, indvendigt støbt polystyrol i kommerciel kvalitet
  • Kølemiddel R 290, tilslutningsevne 2,0 A, 220-240V/50/1-faset
  • Digital controller med 2,4 in. berørings- og swipe-farveskærm og 0,1°C opløsning, tastaturlås med adgangskode
  • Tilslutningsmuligheder: Integreret LAN/WLAN-grænseflade og integreret datalogger med USB-port
  • Adgangsport til ekstern temperatursonde, ekstra sikkerhedstermostat
  • Alarmhistorik med min./maks. temperaturer, varighed mm.
  • Indvendig belysning: LED foran i toppen udenpå
  • Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende dør med 90°dvaleposition
  • Forhjul med bremse
  • SFFsg 4001
  • Tilbehør: Et sæt skuffer kan fås som ekstraudstyr
Tekniske data
Type Laboratoriekøleskabe
Kapacitet (metrisk) 316 l
Temperaturområde -10 °C til -30 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (setpunkt) -20 °C
Temperaturstabilitet ±5 K
Dør stil Vendbar, selvlukkende, monteret lås
Antal døre 1
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Kammermateriale Rustfrit stål
Indre Støbt polystyrol i kommerciel kvalitet
Udvendig finish Hvid pulverlakeret
Hylder 5
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil kabinet
Vise Berøringskontrol, digitalt display i døren
Hjul Valgfri (80 til 100 mm dia.)
Farve Hvid
Kondensator type Vedligeholdelsesfattig bagvæg
Til brug med (applikation) Opbevaring af temperaturfølsomme produkter
Havne 1 x 10 mm dia.
garanti 2 år Dele og arbejdskraft
Afrimning Område for
Model- SFFsg 4001
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Fase 1, enkeltfaset
Watt 120 W
Energiforbrug 468 kWh/år
Kompressor CFC-fri
Kølemiddel R 290