Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sikker, præcis og ultra energieffektiv fryseropbevaring. Liebherr™ laboratoriefryser er designet til generelle formål med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på.
Opretstående laboratoriefryser, nem adgang, 1 sektion
Temperaturområde: -9 °C til -30 °C, ±5 °C temperaturstabilitet testet til EN60068-3
Hvid udvendigt, kommercielt støbt polystyrol indvendigt støbt polystyrol i kommerciel
SmartFrost statisk køling, manuel afrimning
Kølemiddel R 290, forbindelsesrating 2,0 A, 220/240 V, 50/1-ph
Trådhylder
Multifunktionel digital controller med skærm i høj opløsning og tilslutningsmuligheder
Alarmhistorik med min./maks. temperaturer, varighed mm.
Adgangsport til eksterne sensorer
Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende dør med 90° dvaleposition, antimikrobielt håndtag
5-årig udvidet garanti er tilgængelig i udvalgte lande
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.