Få mere at vide
Liebherr™ Performance opretstående statisk fryser til professionel brug
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17809116
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
316 l
499 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17809116 316 l
17899106 499 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17809116 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. SFFsg 4001
Besparelser på analyse af spildevand
Brug rabatkode 28023
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sikker, præcis og ultra energieffektiv fryseropbevaring. Liebherr™ laboratoriefryser er designet til generelle formål med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på.
  • Opretstående laboratoriefryser, nem adgang, 1 sektion
  • Temperaturområde: -9 °C til -30 °C, ±5 °C temperaturstabilitet testet til EN60068-3
  • Hvid udvendigt, kommercielt støbt polystyrol indvendigt støbt polystyrol i kommerciel
  • SmartFrost statisk køling, manuel afrimning
  • Kølemiddel R 290, forbindelsesrating 2,0 A, 220/240 V, 50/1-ph
  • Trådhylder
  • Multifunktionel digital controller med skærm i høj opløsning og tilslutningsmuligheder
  • Alarmhistorik med min./maks. temperaturer, varighed mm.
  • Adgangsport til eksterne sensorer
  • Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende dør med 90° i dwell-position, antimikrobielt håndtag
Tekniske data
Type Laboratoriekøleskabe
Kapacitet (metrisk) 316 l
Temperaturområde -10 °C til -30 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (setpunkt) -20 °C
Temperaturstabilitet ±5 K
Dør stil Vendbar, selvlukkende, monteret lås
Antal døre 1
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Kammermateriale Rustfrit stål
Indre Støbt polystyrol i kommerciel kvalitet
Udvendig finish Hvid pulverlakeret
Hylder 5
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil kabinet
Vise Berøringskontrol, digitalt display i døren
Hjul Valgfri (80 til 100 mm dia.)
Farve Hvid
Kondensator type Vedligeholdelsesfattig bagvæg
Til brug med (applikation) Opbevaring af temperaturfølsomme produkter
Havne 1 x 10 mm dia.
garanti 1 års reservedele og arbejde
Afrimning Område for
Model- SFFsg 4001
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Fase 1, enkeltfaset
Watt 120 W
Energiforbrug 468 kWh/år
Kompressor CFC-fri
Kølemiddel R 290