Få mere at vide
Liebherr™ Opretstående glasdør Lab-køleskab med hylder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17858306
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
367 l
420 l
588 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17858306 367 l
17859106 420 l
17858296 588 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17858306 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. SRFVG3511
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sikker, præcis og ultra energieffektiv opbevaring i køleskabet Liebherr™ Glasdør Lab Køleskab er designet til generelle formål med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på.
  • Opretstående glasdør Lab-køleskab til almindelig opbevaring, rækkevidde, 1-sektion
  • Temperaturområde +3 til +16 °C, +/- 3 °C temperaturstabilitet testet til EN60068-3
  • Hvidt udvendigt, indvendigt støbt polystyrol i kommerciel kvalitet, ventilatorstøttet køling
  • Kølemiddel R 600a, tilslutningsevne 2,0 A, 220-240V/50/1-faset
  • Multifunktionel digital controller med skærm i høj opløsning og tilslutningsmuligheder
  • Indvendig belysning: LED loftslampe
  • Dørlås, vendbare hængsler, antimikrobielt håndtag
Tekniske data
Type Laboratoriekøleskab
Kapacitet (metrisk) 367 l
Temperaturområde 3 °C til 16 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (setpunkt) +5 °C
Temperaturstabilitet ±3 K
Kølemiddel R 600a
Dør stil Selvlukkende glas
Antal døre 1
Hylder 4
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Udvendig finish Hvid pulverlakeret
Indre Støbt polystyrol i kommerciel kvalitet
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil kabinet
Vise Berøringskontrol, digitalt display i døren
Hjul Valgfri (80 til 100 mm dia.)
Farve Hvid
Kondensator type Vedligeholdelsesfattig bagvæg
Til brug med (applikation) Opbevaring af temperaturfølsomme produkter
Havne 1 x 10 mm dia.
Produktlinje Videnskabelig ydeevne
garanti 1 års reservedele og arbejde
Afrimning Slukket cyklus
Model- SRFvg 3511
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Smart View-kompatibilitet Ja
Kompressor CFC-fri
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Watt 120 W
Energiforbrug 393 kWh/a