Få mere at vide
Liebherr™ Opretstående glasdør Lab-køleskab med interface
Artikelnummer. 17878296
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
420 l
588 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17878296 588 l
17868296 420 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17878296 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. SRFVH5511
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sikker, nøjagtig og ultra energieffektiv køleskabsopbevaring af temperaturfølsomme produkter Liebherr™ Opretstående glasdør Lab-køleskab er fuldt udstyret til laboratorieapplikationer med Liebherr byggekvalitet, du kan stole på.
  • Opretstående laboratoriekøleskab, nem adgang, 1 sektion
  • Temperaturområde +3 til +16°C, +/- 2°C temperaturstabilitet testet til EN60068-3
  • Hvidt udvendigt, indvendigt støbt polystyrol i kommerciel kvalitet, ventilator-assisteret køling
  • Kølemiddel R 600a, tilslutningsevne 2,0 A, 220-240V/50/1-faset
  • Digital controller med 2,4 in. berørings- og swipe-farveskærm og 0,1°C opløsning, tastaturlås med adgangskode
  • Tilslutningsmuligheder: Integreret LAN/WLAN-grænseflade og integreret datalogger med USB-port
  • Adgangsport til ekstern temperatursonde, ekstra sikkerhedstermostat
  • Alarmhistorik med min./maks. temperaturer, varighed mm.
  • Indvendig belysning (køleskab: lodret LED på venstre sidevæg, fryser: LED på forsiden øverst udenpå)
  • Dørlås, vendbare hængsler, selvlukkende dør med 90°dvaleposition, antimikrobielt håndtag
  • Forhjul med bremse
Tekniske data
Type Laboratoriekøleskab
Kapacitet (metrisk) 588 l
Temperaturområde 3 °C til 16 °C
Temperatursensor PT1000
Temperatur (setpunkt) +5 °C
Temperaturstabilitet ±2 K
Kølemiddel R 600a
Dør stil Selvlukkende glas
Antal døre 1
Hylder 4
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Udvendig finish Hvid pulverlakeret
Indre Støbt polystyrol i kommerciel kvalitet
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil kabinet
Vise 2,4 tommer Berørings- og swipe-farveskærm i døren
Hjul Front med bremse (100 mm dia.)
Farve Hvid
Kondensator type Vedligeholdelsesfattig bagvæg
Til brug med (applikation) Opbevaring af temperaturfølsomme produkter
Havne 1 x 10 mm dia.
Produktlinje Videnskabelig perfektion
garanti 1 års reservedele og arbejde
Afrimning Slukket cyklus
Model- SRFvh 5511
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Smart View-kompatibilitet Ja
Kompressor CFC-fri
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Watt 120 W
Energiforbrug 360 kWh/a