Få mere at vide
Liebherr™ Opretstående køleskab med hylder
Artikelnummer. 17899096
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
420 l
571 l
655 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17899096 420 l
17839106 571 l
17829106 655 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17899096 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. FRFVG4001
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Sikker, langtidsholdbar og ultra energieffektiv køleskabsopbevaring til ikke-temperaturfølsomme produkter. Liebherr™ Professional køleskabet er designet til generelle anvendelser med Liebherr-byggekvalitet, du kan stole på.
  • Professionelt opretstående køleskab til almindelig opbevaring, nem adgang, 1 sektion
  • Temperaturområde +3/+16°C, klasse M1, med 3 luftfugtighedsindstillinger
  • Klimaklasse (energidirektivet): 5
  • Energieffektivitetsklasse: C
  • Tvungen luftkølesystem: Hvid udvendigt, kommercielt støbt polystyrol indvendigt støbt polystyrol i kommerciel
  • Kølemiddel R 600a, tilslutningsevne 2,0 A, 220-240V/50/1-faset
  • Multifunktionel digital controller med skærm i høj opløsning og tilslutningsmuligheder
  • Selvlukkende dør ved <90° og mekanisk lås, dørhåndtag i aluminium
Tekniske data
Type Professionelt køleskab
Kapacitet (metrisk) 420 l
Temperaturområde 1 °C til 15 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (setpunkt) +5 °C
Kølemiddel R 600a
Dør stil Solid vendbar selvlukkende dør med lås
Antal døre 1
Hylder 5
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Udvendig finish Pulverlakeret stål
Indre Støbt polystyrol i kommerciel kvalitet
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil kabinet
Vise Berøringskontrol, digitalt display i døren
Hjul Valgfri (80 til 100 mm dia.)
Farve Hvid
Kondensator type Vedligeholdelsesfattig bagvæg
Til brug med (applikation) Opbevaring af ikke-følsomme produkter
Havne Nej
Produktlinje Professionel ydeevne
garanti 1 års reservedele og arbejde
Afrimning Slukket cyklus
Model- FRFvg 4001
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Smart View-kompatibilitet Ja
Kompressor CFC-fri
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Watt 120 W
Energiforbrug 514 kWh/år