Få mere at vide
Liebherr™ Opretstående køleskab med hylder
Sikker, langtidsholdbar og ultra energieffektiv køleskabsopbevaring til ikke-temperaturfølsomme produkter. Liebherr™ Professional køleskabet er designet til generelle anvendelser med Liebherr-byggekvalitet, du kan stole på.
Brand: Liebherr™ FRFVG5501
12361.92 DKK valid until 2025-08-22
Use promo code "24148" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Professionelt opretstående køleskab til almindelig opbevaring, nem adgang, 1 sektion
- Temperaturområde +3/+16°C, klasse M1, med 3 luftfugtighedsindstillinger
- Klimaklasse (energidirektivet): 5
- Energieffektivitetsklasse: C
- Tvungen luftkølesystem: Hvid udvendigt, kommercielt støbt polystyrol indvendigt støbt polystyrol i kommerciel
- Kølemiddel R 600a, tilslutningsevne 2,0 A, 220-240V/50/1-faset
- Multifunktionel digital controller med skærm i høj opløsning og tilslutningsmuligheder
- Selvlukkende dør ved <90° og mekanisk lås, dørhåndtag i aluminium
Tekniske data
Professionelt køleskab | |
1 °C til 15 °C | |
+5 °C | |
Solid vendbar selvlukkende dør med lås | |
5 | |
Hvid pulverlakeret | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
Berøringskontrol, digitalt display i døren | |
Hvid | |
Opbevaring af ikke-følsomme produkter | |
Professionel ydeevne | |
Slukket cyklus | |
SmartCoolingHub | |
CFC-fri | |
CEE 7/7 | |
120 W |
571 L | |
NTC | |
R 600a | |
1 | |
Ridsefast malet stål | |
Støbt polystyrol i kommerciel kvalitet | |
kabinet | |
Valgfri (80 til 100 mm dia.) | |
Vedligeholdelsesfattig bagvæg | |
Nej | |
2 år Dele og arbejdskraft | |
FRFvg 5501 | |
Ja | |
2,0 A | |
220/240 V | |
576 kWh/a |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Quality Analysis and Quality Control Testing
Save up to 59% on some of our most popular productsPromo Code: 24140Expires: 2025-08-24
Days
7Hours
23Minutes
18Seconds
56 -
Multiple Manufacturers
Illuminating Protein Pathways
Shining a light on the tools that drive protein discovery.Promo Code: 24148Expires: 2025-08-22