Få mere at vide
Liebherr™ Opretstående fryser med hylder
Artikelnummer. 17898306
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
316 l
499 l
573 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17898306 499 l
17879106 316 l
17888306 573 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17898306 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. FFFSG5501
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Sikker, langtidsholdbar og ultra energieffektiv fryseopbevaring til ikke-temperaturfølsomme produkter. Liebherr™ Professional fryseren er designet til generelle anvendelser med Liebherr-byggekvalitet, du kan stole på.
  • Professionel opretstående fryser til almindelig opbevaring, nem adgang, 1 sektion
  • Temperaturområde -9/-26°C, klasse L1
  • Klimaklasse (energidirektivet): 7
  • SmartFrost statisk kølesystem (manuel afrimning): Hvid udvendigt, kommercielt støbt polystyrol indvendigt støbt polystyrol i kommerciel
  • Kølemiddel R 290, tilslutningsevne 2,0 A, 220-240V/50/1-faset
  • Multifunktionel digital controller med skærm i høj opløsning og tilslutningsmuligheder
  • Selvlukkende dør ved < 90°og mekanisk lås, dørhåndtag i aluminium
Tekniske data
Type Professionel fryser
Kapacitet (metrisk) 499 l
Temperaturområde -10 °C til -26 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (setpunkt) -20 °C
Dør stil Vendbar, selvlukkende, monteret lås
Antal døre 1
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Kammermateriale Rustfrit stål
Indre Støbt polystyrol i kommerciel kvalitet
Udvendig finish Hvid pulverlakeret
Hylder 4
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil kabinet
Vise Berøringskontrol, digitalt display i døren
Hjul Valgfri (80 til 100 mm dia.)
Farve Hvid
Kondensator type Vedligeholdelsesfattig bagvæg
Til brug med (applikation) Opbevaring af ikke-følsomme produkter
Havne Nej
garanti 1 års reservedele og arbejde
Afrimning Område for
Model- FFFsg 5501
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Fase 1, enkeltfaset
Watt 150 W
Energiforbrug 1234 kWh/år
Kompressor CFC-fri
Kølemiddel R 290