Få mere at vide
Fisherbrand™ Opretstående fryserstativ
Artikelnummer. 12643476 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
Rørkasser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
12643476 Rørkasser Hver
1 options
Artikelnummer. 12643476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00 DKK
    1028.41 DKK / Pakke med 1
    Spare 401.59 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plads til en række forskellige stativer og opbevaringskasser. Opretstående fryserstativ inkluderer sideåbning med håndtag på fronten for nem udtagning af boksen.
  • Korrosionsbestandigt rustfrit stål.
  • Velegnet til brug i frysere med lav temperatur.
  • Plads til 15 og 50 ml tubebokse.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Sølv
Holder Rørkasser
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 1
Form Rektangulær
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Opbevaring af rørboks
Til brug med (udstyr) 15 og 50 ml rørbokse
Mængde 1 stk.
Dimensioner (L x B x H) 459 x 159 x 271 mm
Længde (metrisk) 45.9 cm
Længde (engelsk) 18,1 tommer
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (engelsk) 0,8 tommer.
Højde (metrisk) interiør 134 mm
Inkluderer Forreste håndtag
Produkttype Fryseholder
Hylder 2 niveauer
Højde (metrisk) 2.1 cm
Array 2 x 3
Bredde (metrisk) 15.9 cm