Få mere at vide
Eppendorf™ Opretstående frysereol til U410, HEF U410, U700, CryoCube™ F570 serien
Holder:
3 tommer Æsker (12)
4'' Æsker (8)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
MA/PN: K0641-1880
- Stativ til 102 mm (4 tommer) kasser
- Maks. kassestørrelse: 133 x 133 mm
- Skuffestativ
- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH): 562 x 141 x 235 mm (22,1 x 5,6 x 9,3 tommer)
- Maks. kassenummer pr. stativ: 8 (2 x 4)
- Materiale: Aluminium
- Til ULT fryser: Premium U410 (maks. 15 stativer), Premium U700 (maks. 25 stativer), HEF™ U410 (maks. 15 stativer), CryoCube™ F570-serien (maks. 25 stativer), CryoCube F740-serien (5-rum, rum 1-4, maks. 24 stativer)
- Til ULT fryser: Premium U410 og U410 HEF (maks. 120 kasser), Premium U700 (maks. 240 kasser), CryoCube F570-serien (maks. 200 kasser), CryoCube F740-serien (5-rum, rum 1-4, maks. 144 kasser + 5. rum)
- Stativ til 76 mm (3 tommer) kasser
- Maks. kassestørrelse: 133 x 133 mm
- Skuffestativ
- Udv. dimensioner på stativ (DxBxH): 560 x 141 x 235 mm (22,1 x 5,6 x 9,3 tommer)
- Maks. kassenummer pr. stativ: 12 (3 x 4)
- Materiale: Aluminium
- Til ULT fryser: Premium U410 (maks. 15 stativer), Premium U700 (maks. 25 stativer), HEF™ U410 (maks. 15 stativer), CryoCube™ F570-serien (maks. 25 stativer), CryoCube F740-serien (5-rum, rum 1-4, maks. 24 stativer)
- Til ULT fryser: Premium U410 og HEF U410 (maks. 180 kasser), Premium U700 (maks. 360 kasser), CryoCube F570-serien (maks. 300 kasser), CryoCube F740-serien (5-rum, rum 1-4, maks. 384 kasser + 5. rum)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Holder | 4'' Æsker (8) |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (udstyr) | Opretstående frysereol til U410, HEF U410, U700, CryoCube™ F570 serien |
| Dimensioner (L x B x H) | 562 x 141 x 235 mm (22,1 x 5,6 x 9,3 tommer) |
| Dybde (metrisk) | 562 mm |
| Produkttype | Skuffestativ til opretstående fryser |