Få mere at vide
Eppendorf™ Opretstående frysereol til U410, HEF U410, U700, CryoCube™ F570 serien
Artikelnummer. 11399894
Skift visning
Holder:
3 tommer Æsker (12)
4'' Æsker (8)
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11399894 3 tommer Æsker (12) Hver
11612824 4'' Æsker (8) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399894 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. K06411890
På lager
Opbevar dine frysebokse i organiserede frysereoler. Disse metalstativer optimerer din fryserplads og gør det nemt at finde de ting, du ønsker.
MA/PN: K0641-1880
  • Stativ til 102 mm (4 tommer) kasser
  • Maks. kassestørrelse: 133 x 133 mm
  • Skuffestativ
  • Udv. dimensioner på stativ (DxBxH): 562 x 141 x 235 mm (22,1 x 5,6 x 9,3 tommer)
  • Maks. kassenummer pr. stativ: 8 (2 x 4)
  • Materiale: Aluminium
  • Til ULT fryser: Premium U410 (maks. 15 stativer), Premium U700 (maks. 25 stativer), HEF™ U410 (maks. 15 stativer), CryoCube™ F570-serien (maks. 25 stativer), CryoCube F740-serien (5-rum, rum 1-4, maks. 24 stativer)
  • Til ULT fryser: Premium U410 og U410 HEF (maks. 120 kasser), Premium U700 (maks. 240 kasser), CryoCube F570-serien (maks. 200 kasser), CryoCube F740-serien (5-rum, rum 1-4, maks. 144 kasser + 5. rum)
MA/PN: K0641-1890
  • Stativ til 76 mm (3 tommer) kasser
  • Maks. kassestørrelse: 133 x 133 mm
  • Skuffestativ
  • Udv. dimensioner på stativ (DxBxH): 560 x 141 x 235 mm (22,1 x 5,6 x 9,3 tommer)
  • Maks. kassenummer pr. stativ: 12 (3 x 4)
  • Materiale: Aluminium
  • Til ULT fryser: Premium U410 (maks. 15 stativer), Premium U700 (maks. 25 stativer), HEF™ U410 (maks. 15 stativer), CryoCube™ F570-serien (maks. 25 stativer), CryoCube F740-serien (5-rum, rum 1-4, maks. 24 stativer)
  • Til ULT fryser: Premium U410 og HEF U410 (maks. 180 kasser), Premium U700 (maks. 360 kasser), CryoCube F570-serien (maks. 300 kasser), CryoCube F740-serien (5-rum, rum 1-4, maks. 384 kasser + 5. rum)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Holder 3 tommer Æsker (12)
Materiale Aluminium
Til brug med (udstyr) Opretstående frysereol til U410, HEF U410, U700, CryoCube™ F570 serien
Dimensioner (L x B x H) 560 x 141 x 235 mm (22,1 x 5,6 x 9,3 tommer)
Dybde (metrisk) 560 mm
Produkttype Skuffestativ til opretstående fryser
Højde (metrisk) 235 mm
Bredde (metrisk) 141 mm