Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Opretstående frysereol, rustfrit stål
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkterBeskrivelse
- Opretstående fryserstativ
- Stativet har håndtag for nem overførsel
- Robuste monteringsbeslag sikrer, at håndtagene forbliver sikkert på plads for nem brug
- Låsestang Holder røropbevaringsbokse sikkert på plads
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Opretstående fryserstativ |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Sølv |
| Holder | Æsker (3 tommer) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 1 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Rørkasser |
| Vis mere |