Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Opretstående frysereol, rustfrit stål
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Holder:
Æsker (2 tommer)
Æsker (3 tommer)
Array:
4 x 3
4 x 4
5 x 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Opretstående fryserstativ
- Stativet har håndtag for nem overførsel
- Robuste monteringsbeslag sikrer, at håndtagene forbliver sikkert på plads for nem brug
- Låsestang Holder røropbevaringsbokse sikkert på plads
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Freezer Storage Rack |
| Oversigt | Opretstående fryserstativ |
| Array | 5 x 4 |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Sølv |
| Holder | Æsker (2 tommer) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Stillinger | 1 |
| Form | Rectangular |
| Hylder | 4 Tiers |
| Vis mere |