Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Opretstående frysereol, rustfrit stål
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16340766 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Holder:
Æsker (2 tommer)
Æsker (3 tommer)
Array:
4 x 3
4 x 4
5 x 4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16340766
Brand: Heathrow Scientific™ HS2862HA
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Upright Freezer Rack opbevarer prøver sikkert i din fryser. Konstrueret af korrosionsbestandige stativer i rustfrit stål, der er kompatible med store mærker af opretstående frysere.
  • Opretstående fryserstativ
  • Stativet har håndtag for nem overførsel
  • Robuste monteringsbeslag sikrer, at håndtagene forbliver sikkert på plads for nem brug
  • Låsestang Holder røropbevaringsbokse sikkert på plads
Tekniske data
Produkttype Freezer Storage Rack
Oversigt Opretstående fryserstativ
Array 4 x 3
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Sølv
Holder Æsker (2 tommer)
Materiale Rustfrit stål
Stillinger 1
Form Rectangular
Hylder 4 Tiers
Stabelbar Yes
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Rørkasser
Model- HS2862HA
Antal stativer 12
nr. pr. pakke 1 hv.
Emballage Æske
Længde (metrisk) 41.8 cm
Længde (engelsk) 16,4''
Bredde (metrisk) 14.1 cm
Bredde (engelsk) 5,5''
Højde (metrisk) 22.5 cm
Højde (engelsk) 8,9''