Få mere at vide
Berthold Technologies Øverste del til firkantede petriskåle
Artikelnummer. 31777428 Shop alle Berthold Technologies produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
100 mm
130 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
31777428 100 mm
31777414 130 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31777428 Leverandør Berthold Technologies Leverandørnr. 5659901
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Øverste del til drejebordet på NightSHADE billedsystemet, der holder firkantede petriskåle til sekventiel billeddannelse.
  • Drejebordet NightSHADE muliggør sekventiel og planlagt erhvervelse af op til 6 kvadratiske petriskåle. Dette er den øverste del af drejebordet, som supplerer bunden af drejebordet.
Tekniske data
Type Prøvebakke
Til brug med (applikation) Billeddannelse af frøplanter
Til brug med (udstyr) Billedbehandlingssystem
Længde (metrisk) 100 mm
Bredde (metrisk) 100 mm