Beskrivelse
- Drejeskiven muliggør NightSHADE sekventiel og planlagt erhvervelse af op til 18 DeWitt-rør (i grupper af tre)
- Komponenten repræsenterer den øverste del af pladespilleren.
- Brugt sammen med drejeskivebasen
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Prøvebakke |
| Til brug med (applikation) | Billeddannelse af frøplanter |
| Til brug med (udstyr) | Billedbehandlingssystem |