Få mere at vide
Miele™ Øverste kurv
Artikelnummer. 13182250 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
475 x 531 x 170 mm
475 x 531 x 250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) unitSize
13182250 475 x 531 x 250 mm Hver
13172250 475 x 531 x 170 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13182250 Leverandør Miele™ Leverandørnr. 3807410
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For use with centrifuge tubes, vials, test tubes for fraction collection, or autosample vials
  • Velegnet til smalhalsede glasvarer og laboratorieglas
  • Lodret frigang: 170 mm
  • Udstyret med tilslutning til varmluftstørring
  • Pulverdispensering ikke mulig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rustfrit stål
Holder 33 smalhalsede glasvarer
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Smalhalsede glasvarer
Mængde 1 hver
Dimensioner (L x B x H) 475 x 531 x 250 mm
Dybde (metrisk) 475 mm
Inkluderer 33 dyser (E351) 4 x 160 mm, 33 clips til dyse 4 x 160 mm (E353)
Produkttype Øverste kurv
Højde (metrisk) 250 mm
Bredde (metrisk) 531 mm