Beskrivelse
With injector unit vials, test tubes, autosampler tubes clearance 190mm 531mm (w) x 475mm (d) x 260mm (h) Miele
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Narrow-Necked Glassware |
| Mængde | 1 Each |
| Dimensioner (L x B x H) | 475 x 531 x 170 mm |
| Dybde (metrisk) | 475 mm |
| Inkluderer | 34 Nozzles (E351) 4 x 160mm, 34 clips for nozzle 4 x 160mm (E 353) |
| Produkttype | Upper Basket |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Bredde (metrisk) | 531 mm |