Få mere at vide
Miele Professional™ Øverste kurv
Artikelnummer. 15400575 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Holder:
2 DIN-netbakker1 SPRI-netbakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
15400575 2 DIN-netbakker1 SPRI-netbakker Hver
1 options
Artikelnummer. 15400575 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 12664750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5790.00 DKK
    4706.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 1083.11 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Øverste kurv A 103 for optimal fyldning af skær
  • Lodret frigang: 95 mm, bredde 505 mm, dybde 472 mm
  • Særligt velegnet til genbehandling af DIN-netbakker
  • Også velegnet til yderligere applikationer med emner i lav højde
  • Med integreret sprøjtearm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Øverste kurv
Farve Rustfrit stål
Holder 2 DIN-netbakker1 SPRI-netbakker
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektionsmaskiner, laboratorium
Dybde (metrisk) 528 mm
Højde (metrisk) 133 mm
Bredde (metrisk) 528 mm