Få mere at vide
Miele Professional™ Øverste kurv, højdejusterbar
Artikelnummer. 15415464 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Artikelnummer. Materiale
15415464 Rustfrit stål
1 options
Artikelnummer. 15415464 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 12645600
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øverste kurv, højdejusterbar, for optimal læsning af indsatser
  • Bredde 475 mm, dybde 443 mm
  • Med integreret sprøjtearm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rustfrit stål
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) PG 8583/PG8593
Dybde (metrisk) 527 mm
Produkttype Øverste kurv
Højde (metrisk) 206 mm
Bredde (metrisk) 528 mm