Få mere at vide
Miele Professional™ Øverste kurv, højdejusterbar
Artikelnummer. 15443873 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
206 x 528 x 527mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) unitSize
15443873 206 x 528 x 527mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15443873 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 12645590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5850.00 DKK
    4749.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 1100.30 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øverste kurv, højdejusterbar, for optimal læsning af indsatser
  • Bredde 475 mm, dybde 443 mm
  • Med integreret sprøjtearm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kurv
Rack Type Upper basket/open front for modules
Til brug med (udstyr) PG 8583/PG8593 laboratorievaskere
Inkluderer Open front, built-in spray arm
Dimensioner (L x B x H) 206 x 528 x 527mm