Få mere at vide
Miele Professional™ Øverste kurv til indsatser
Shop alle Miele produkter
:
Dimensioner (D x B x H): 475 x 531 x 215 mm
Beskrivelse
- Lodret frigang: 165 mm, højdejusterbar +/- 20 mm
- Med integreret magnetisk sprøjtearm
- Magnet til brug med sprøjtearmssensorer til PG 8535, PG 8536
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Øverste kurv/åben front |
| Model- | O 188/2 |
| Til brug med (udstyr) | G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 og PG 8536 |
| Dybde (metrisk) | 475 mm |
| Højde (metrisk) | 215 mm |
| Bredde (metrisk) | 531 mm |
| Mængde | 1 hver |