Få mere at vide
Miele Professional™ Øverste kurv
Artikelnummer. 15385697 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
141 x 528 x 525mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15385697 141 x 528 x 525mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15385697 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 12642640
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Upper basket A 100 for the optimum loading of injector modules or inserts
  • Upper basket with two module connections
  • for holding up to 2 injector modules or inserts
  • Automatic closing of the connections when not in use
  • Loading height with module with plastic supports 190 mm
  • Clearances: width 489, length 440 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kurv
Rack Type Upper basket for modules
Til brug med (udstyr) PG 8583/PG8593 laboratorievaskere
Inkluderer To docking rør, selvtætnende docking ventiler
Dimensioner (L x B x H) 141 x 528 x 525mm