Få mere at vide
Miele Professional™ Øverste kurv
Artikelnummer. 10098194 Shop alle Miele produkter
Skift visning
Dimensioner (D x BXH): 475 x 381 x 270 mm
Artikelnummer.
10098194 Dimensioner (D x BXH): 475 x 381 x 270 mm
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10098194 Leverandør Miele Professional™ Leverandørnr. 4657890
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Øverste kurv O 800/1 til optimal læsning af forskellige skær
  • Lodret frigang: 200 mm
  • Med integreret sprøjtearm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Øverste kurv
Farve Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) Vaske-desinfektionsmidler, medicinske
Dybde (metrisk) 475 mm
Højde (metrisk) 270 mm
Bredde (metrisk) 381 mm